missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthylglycolate, 98%

Numéro de catalogue. AC414370250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC414370250 25 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC414370250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 414370250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 96-35-5 | C3H 6O 3 | 90,08 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 96-35-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Clé InChI GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-hydroxyacétate
SOURIRES COC(=O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl glycolate
Point de fusion 149,0 °C à 151,0 °C
Couleur Incolore
Densité 1.1840g/mL
Point d’ébullition 52,0 °C (17,0 mmHg)
Point d’éclair 67 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1,4160 à 1,4180
Formule linéaire HOCH2COOCH3
Quantité 25 g
Beilstein 03,236
Gravité spécifique 1.184
Poids de formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 202-502-7

RUO – Usage réservé à la recherche