missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyllactate D-3-Phényllactate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M23505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M23505G 5 g
M23501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M23505G Fournisseur TCI America Code fournisseur M23505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 27000-00-6
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD09842268
Clé InChI NMPPJJIBQQCOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme D-3-Phenyllactic Acid Methyl Ester, Methyl (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionate, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid Methyl Ester
PubChem CID 10986876
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-hydroxy-3-phénylpropanoate
SOURIRES COC(=O)C(O)CC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl D-3-Phenyllactate
Point de fusion 49 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 115 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 180.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline