missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl cis-11-octadécénate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M2308100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M2308100MG 100 mg
M2308500MG 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M2308100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur M2308100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1937-63-9
Formule moléculaire C19H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.50
Numéro MDL MFCD00010457,MFCD00064484
Clé InChI PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Synonyme methyl cis-11-octadecenoate, cis-11-octadecenoic acid methyl ester, methyl z-octadec-11-enoate, methyl cis-vaccenate, cis-vaccenic acid methyl ester, 11-octadecenoic acid, methyl ester, z, methyl 11z-octadec-11-enoate, methyl octadec-11-enoate, methyl asclepate, methyl cis-octadec-11-enoate
PubChem CID 5364505
Nom de l’IUPAC méthyle (11E)-octadéc-11-énoate
SOURIRES CCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl cis-11-Octadecenoate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 136 °C
Quantité 100 mg
Poids de formule 296.50
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0798
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur