missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Méthylcellulose, viscosité 400 cPs

Numéro de catalogue. AA4314722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4314722 100 g
AA4314736 500 g
AA43147A4 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4314722 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04314722
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9004-67-5 | C20H38O11 | 454,513 g/mol

La méthylcellulose est utilisée comme épaississant et émulsifiant dans divers produits alimentaires et cosmétiques comme les shampoings pour cheveux, les dentifrices et les savons liquides. Il est utilisé dans la préparation de capsules dans des suppléments nutritionnels. Il est aussi utilisé comme gel dans la cuisine avancée et comme lubrifiant. Il est aussi impliqué dans le traitement de la constipation. Il agit comme un additif tampon dans l’électrophorèse capillaire pour contrôler l’écoulement électroosmotique afin d’améliorer les séparations. De plus, il est utilisé comme additif de performance dans les matériaux de construction et comme taille dans la production de papiers et de textiles.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9004-67-5
Formule moléculaire C20H38O11
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
Numéro MDL MFCD00081763
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
Nom de l’IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SOURIRES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl cellulose
Nom Remarque Viscosité : 400 cPs
Odeur Inodore
Quantité 100 g
Indice de Merck 14,6040
Renseignements sur la solubilité Soluble dans de l’eau froide.
Forme physique Poudre
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche