missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl-bêta-cyclodextrine (mélange de plusieurs méthylés), TCI America™

Numéro de catalogue. M135625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M135625G 25 g
M1356250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M135625G Fournisseur TCI America Code fournisseur M135625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 128446-36-6
Formule moléculaire C54H94O35
Poids moléculaire (g/mol) 1303.311
Numéro MDL MFCD00074980
Clé InChI YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonyme beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SOURIRES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl-beta-cyclodextrin (mixture of several Methylated)
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline