missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de méthyle benzéthonium, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Benzethonium chloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | methylbenzethonium chloride, methyl benzethonium chloride, unii-nn7590iuqx, nn7590iuqx, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium chloride, quat20, quat 20, prestwick_9, metilbenzetonio cloruro, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium;chloride |
| Poids de formule | 462.1 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-675-7 |