missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 6-méthylnicotinate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M18935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M18935G 5 g
M189325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M18935G Fournisseur TCI America Code fournisseur M18935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 5470-70-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 5470-70-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00006340
Clé InChI VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-methylnicotinate, methyl-6-methylnicotinate, 6-methylnicotinic acid methyl ester, etoricoxib impurity e, unii-ya0k0cm5pk, methyl 6-methyl nicotinate, 6-methyl-nicotinic acid methyl ester, 6-methyl nicotinic acid methyl ester, ya0k0cm5pk, 3-methoxycarbonyl-6-methylpyridine
PubChem CID 231548
Nom de l’IUPAC méthyle 6-méthylpyridine-3-carboxylate
SOURIRES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 6-Methylnicotinate
Point de fusion 34 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 160 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 151.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (5)-6810
TSCA Non