missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 5-iodosalicylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I05395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I05395G 5 g
I053925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I05395G Fournisseur TCI America Code fournisseur I05395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4068-75-1
Formule moléculaire C8H7IO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
Numéro MDL MFCD00016462
Clé InChI NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-iodosalicylate, 5-iodosalicylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-iodobenzenecarboxylate, salicylic acid, 5-iodo-, methyl ester, methyl5-iodosalicylate, methyl-5-iodosalicylate, acmc-209jg0, methyl2-hydroxy-5-iodobenzoate
PubChem CID 248910
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-hydroxy-5-iodobenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 5-Iodosalicylate
Point de fusion 77 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 278.05
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline