missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyle 5-acétamido-7,8, 9-tri-O-acétyl-5-N,4-O-carbonyle-3,5-didéoxy-2-S-phényl-2-thio-D-glycéro-96,0β +%, TCI America™

Numéro de catalogue. M2319200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M2319200MG 200 mg
M23191G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M2319200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur M2319200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Méthyl 5-acétamido-7,8,9-tri-O-acétyl-5-N,4-O-carbonyle-3,5-didéoxy-2-S-phényl-2-thio-D-glycéro-bêta-D-galacto-2-nonulopyranosylonate

Identifiants chimiques

CAS 934591-76-1
Formule moléculaire C25H29NO12S
Poids moléculaire (g/mol) 567.56
Numéro MDL MFCD22581442,MFCD22581442
Clé InChI CVMYPHWPKCZUMN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Methyl (Phenyl 5-Acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N,4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate
PubChem CID 133554225
Nom de l’IUPAC méthyle 3-acétyl-2-oxo-6-(phénylsulfanyl)-4-[1,2,3-tris(acétyloxy)propyl]-hexahydro-2H-pyrano[3,4-d][1,3]oxazole-6-carboxylate
SOURIRES COC(=O)C1(CC2OC(=O)N(C2C(O1)C(OC(C)=O)C(COC(C)=O)OC(C)=O)C(C)=O)SC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 5-Acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N,4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-beta-
Point de fusion 152 °C
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 567.56
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur