missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthylbenzoate de méthyle, 99+%

Numéro de catalogue. AC424770010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC424770010 1 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC424770010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 424770010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3609-53-8 | C10H10O 3 | 178,19 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3609-53-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00216474
Clé InChI QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
Nom de l’IUPAC Méthyle 4-acétylbenzoate
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 4-acetylbenzoate
Point de fusion 93,0 °C à 95,0 °C
Couleur Du blanc au jaune
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 99+%
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire CH3OOCC6H4COCH3
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : négligeable
Poids de formule 178.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Usage réservé à la recherche