missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 3-Oxo-4-phénylbutyrate (mélange d’isomères) 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M23965G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M23965G 5 g
M23961G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M23965G Fournisseur TCI America Code fournisseur M23965G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chemical Identifiers

CAS 37779-49-0
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD03424746
Clé InChI DTMSEOVTDVSPDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Oxo-4-phenylbutyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Phenylacetoacetate, 4-Phenylacetoacetic Acid Methyl Ester
PubChem CID 2760261
Nom de l’IUPAC méthyle 3-oxo-4-phénylbutanoate
SOURIRES COC(=O)CC(=O)CC1=CC=CC=C1

Specifications

Nom ou substance chimique Methyl 3-Oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers)
Couleur Jaune
Point d’ébullition 136 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 192.21
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide