missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyle 3-Méthoxy-2-nitrobenzoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M13645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M13645G 5 g
M13641G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M13645G Fournisseur TCI America Code fournisseur M13645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5307-17-5
Formule moléculaire C9H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.17
Numéro MDL MFCD00051968
Clé InChI FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 79195
Nom de l’IUPAC Méthyle 3-méthoxy-2-nitrobenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 3-Methoxy-2-nitrobenzoate
Point de fusion 142 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 211.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline