missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 3-iodo-4-méthylbenzoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M26945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M26945G 5 g
M269425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M26945G Fournisseur TCI America Code fournisseur M26945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90347-66-3
Formule moléculaire C9H9IO2
Poids moléculaire (g/mol) 276.073
Numéro MDL MFCD00230583
Clé InChI NKMHAOTZPFVSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-iodo-p-toluate, methyl-3-iodo-4-methylbenzoate, methyl 3-iodo-4-methyl-benzoate, 2-iodo-4-methoxycarbonyl toluene, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methylbenzoate, 3-iodo-4-methylbenzoic acidmethyl ester, methyl 3-iodo-4-meth, ksc495m1r
PubChem CID 13614033
Nom de l’IUPAC méthyle 3-iodo-4-méthylbenzoate
SOURIRES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)I

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 3-Iodo-4-methylbenzoate
Point de fusion 28 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 276.07
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur