missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyle 3-iodo-4-méthoxybenzoate, 98%

Numéro de catalogue. AAA1054914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1054914 25 g
AAA1054906 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1054914 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1054914
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292,07 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 35387-93-0
Formule moléculaire C9H9IO3
Poids moléculaire (g/mol) 292.07
Numéro MDL MFCD00052925
Clé InChI GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
PubChem CID 316980
Nom de l’IUPAC méthyle 3-iodo-4-méthoxybenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Point de fusion 93 °C à 95 °C
Quantité 25 g
Beilstein 2692711
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 292.07
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche