missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 3-amino-4-iodobenzoate, 97%

Numéro de catalogue. AAB2569906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2569906 5 g
AAB2569903 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2569906 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2569906
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 412947-54-7 | C8H8INO2 | 277,061 g/mol

Le méthyl 3-amino-4-iodobenzoate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le méthyl 3-amino-4-iodobenzoate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des agrochimiques et des produits colorants.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Sensible à la lumière. Magasiner dans le noir. Conserver à l’écart des agents oxydants, légèrement.

Identifiants chimiques

CAS 412947-54-7
Formule moléculaire C8H8INO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.061
Numéro MDL MFCD08064225
Clé InChI WJEBNIVVLJEIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-iodo-, methyl ester, methyl3-amino-4-iodobenzoate, pubchem10509, acmc-209ygt, ksc495i4l, methyl-3-amino-4-iodobenzoate, methyl 3-amino-4-iodo-benzoate, 3-amino-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21628210
Nom de l’IUPAC méthyle 3-amino-4-iodobenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
Point de fusion 134 °C à 136 °C
Quantité 5 g
Sensibilité Sensible à la lumière
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 277.06
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche