missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 3,4-dihydroxybenzoate, 97%

Numéro de catalogue. AAL0955209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL0955209 10 g
AAL0955204 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL0955209 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L0955209
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2150-43-8 | C8H8O4 | 168,15 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2150-43-8
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00016437
Clé InChI CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
PubChem CID 287064
Nom de l’IUPAC Méthyle 3,4-dihydroxybenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Point de fusion 134 °C à 138 °C
Odeur Inodore
Quantité 10 g
Beilstein 1637939
Poids de formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche