missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 2-hydroxyisobutyrate 99,5+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H025625ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H025625ML 25 mL
H0256100ML 100 mL
H0256500ML 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. H025625ML Fournisseur TCI America Code fournisseur H025625ML

Identifiants chimiques

CAS 2110-78-3
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00004457
Clé InChI XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75024
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-hydroxy-2-méthylpropanoate
SOURIRES CC(C)(C(=O)OC)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 2-Hydroxyisobutyrate
Couleur Incolore
Point d’ébullition 137°C
Quantité 25 mL
Numéro UN 1993
Synonyme methyl 2-hydroxyisobutyrate, methyl 2-methyllactate, 2-hydroxyisobutyric acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, methyl2-hydroxyisobutyrate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, methyl alpha-hydroxyisobutyrate, methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate, methyl ester of 2-methyllactic acid, methyl 2-hydroxy-2-methyl-propanoate
Poids de formule 118.13
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-1404&(2)-1430
TSCA Yes