missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M28645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M28645G 5 g
M28641G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M28645G Fournisseur TCI America Code fournisseur M28645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 22621-41-6
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00272263
Clé InChI NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
PubChem CID 596904
SOURIRES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate
Point de fusion 131 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 197.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline