missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 2-chlorobenzoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C150225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C150225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C150225G Fournisseur TCI America Code fournisseur C150225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 610-96-8
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00016337
Clé InChI JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-chlorobenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 2-Chlorobenzoate
Couleur Incolore
Point d’ébullition 230 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 170.59
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide