missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 2-Bromonicotinate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M24495G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M24495G 5 g
M24491G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M24495G Fournisseur TCI America Code fournisseur M24495G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 52718-95-3 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 52718-95-3
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD07367915
Clé InChI RAFFKXWNTXTTFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Bromonicotinic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Bromopyridine-3-carboxylate, 2-Bromopyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester
PubChem CID 12349191
Nom de l’IUPAC méthyle 2-bromopyridine-3-carboxylate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=CN=C1Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 2-Bromonicotinate
Quantité 5 g
Poids de formule 216.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins