missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl 2-bromohexanoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M237825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M237825G 25 g
M2378250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M237825G Fournisseur TCI America Code fournisseur M237825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5445-19-2
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.083
Numéro MDL MFCD00045038
Clé InChI YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl 2-bromocaproate, methyl 2-bromanylhexanoate, methyl bromohexanoate, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s, methyl-2-bromohexanoate, acmc-20mk9n, ksc490a4j, methyl-2-bromocaproate
PubChem CID 95578
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-bromohexanoate
SOURIRES CCCCC(C(=O)OC)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl 2-Bromohexanoate
Couleur Incolore
Point d’ébullition 94 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 209.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-3662
TSCA Oui