missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthanol, réactifs synthétiques (alcool méthylique),
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methanol, Synthetic (Methyl Alcohol) |
| Point de fusion | -98 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 200 L |
| Emballage | Fût en acier |
| Forme physique | Liquide |
| Gravité spécifique | 0.7866 |
| Point d’ébullition | 64,5 °C |
| Niveau | Réactif |