missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrochlorure de metFormine, 98%, pour l’analyse HPLC, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN15169110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15169110 10 g
ICN15169101 1 g
ICN15169105 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN15169110 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215169110

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1115-70-4
Formule moléculaire C4H12ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 165.63
Numéro MDL MFCD00012582
Clé InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
Nom de l’IUPAC Chlorure d’hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthyléthémétanimidamide
SOURIRES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Metformin hydrochloride
Nom Remarque Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Poids de formule 165.6
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Poudre cristalline