missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne GC remplie en métal (s’adapte Agilent, configuration A), phase : 12 UCW-98, matrice 80/100 Chromosorb P support AW
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Longueur (métrique) | 0.61 m |
| Matériau | Colonne en acier inoxydable |
| Matériau de remplissage | UCW-98, Soutien AW matrice 80/100 Chromosorb P |
| Diamètre (métrique) interne | 2.1 mm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,125 po. |
| Type de produit | GC compacte |