missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
StatLab Moules à base métallique
Description
- Convient à la plupart des cassettes d’intégration de tissu standard
- La construction en acier inoxydable offre une conductivité thermique supérieure
- Les moules ont une surface très polie pour faciliter l’enlèvement et le nettoyage des blocs de paraffine
- Les coins du puits sont arrondis pour un retrait facile des blocs tissulaires et un enroulement optimal de paraffine
- 12 par caisse.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Moule de base |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 37 mm |
| Largeur (métrique) | 24 mm |