missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Métacrésol Sel Sodique Pourpre, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Metacresol Purple Sodium Salt |
| Couleur | Dark Green |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404.41 |
| Poids de formule | 404.41 |
| Niveau | Laboratory |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |