missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Subgallate de bismuth, poudre, purifié, environ 55%, Spectrum™ chimique

Catalog No. 18609114
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
2.5 kg
50 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Emballage
18609114 50 kg Fût en fibre
18609111 125 g Bouteille en verre ambrée
18609112 500 g Bouteille en verre ambrée
18609113 2.5 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 18609114 Supplier Spectrum Chemical Mfg Cor Supplier No. BI14550KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 99-26-3

Specifications

Emballage Fût en fibre
Quantité 50 kg
Pourcentage de pureté ∼55%
Niveau Purifié

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.