missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrochlorure de mésoporphyrine IX, 97%
Description
Le dihydrochlorure de mésoporphyrine IX est utilisé comme réactif pour construire des cellules solaires efficaces sensibilisées aux colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Mesoporphyrin IX dihydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water. |
| Nom de l’IUPAC | 3-[18-(2-carboxyéthyle)-8,13-diéthyle-3,7,12,17-tétraméthyle-22,23-dihydroporphyrine-2-yl]acide propanoïque; Dihydrochlorure |
| Poids de formule | 639.62 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 273-141-0 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche