Learn More
Mésitylène, 98+%
Description
Le mésitylène est utilisé pour fabriquer des plastiques et des teintures. Elle agit comme solvant, ligand en chimie organométallique et précurseur de la 2,4,6-triméthylaniline. Il est également utilisé comme révélateur pour des silicones photopatternables en raison de ses propriétés solvantes dans l’industrie électronique. Il est utilisé comme norme interne dans les échantillons de résonance magnétique nucléaire (RMN) en raison de la présence de trois protons équivalents à son intérieur. Il est impliqué dans la production d’acide trimésique et d’antioxygène, d’agents raffermissants époxy et de stabilisateurs en résine polyester. De plus, elle est utilisée comme additif et composant dans les mélanges d’essence aéronautique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le mésitylène est utilisé pour fabriquer des plastiques et des colorants. Elle agit comme solvant, ligand en chimie organométallique et précurseur de la 2,4,6-triméthylaniline. Il est également utilisé comme révélateur pour des silicones photopatternables en raison de ses propriétés solvantes dans l’industrie électronique. Il est utilisé comme norme interne dans les échantillons de résonance magnétique nucléaire (RMN) en raison de la présence de trois protons équivalents à son intérieur. Il est impliqué dans la production d’acide trimésique et d’antioxygène, d’agents raffermissants époxy et de stabilisateurs en résine polyester. De plus, elle est utilisée comme additif et composant dans les mélanges d’essence aéronautique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Mesitylene |
| Point de fusion | -45 °C |
| Densité | 0.865 |
| Point d’ébullition | 163 °C à 165 °C |
| Point d’éclair | 44 °C (111 °F) |
| Odeur | Désagréable |
| Indice de réfraction | 1.499 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2325 |
| Beilstein | 906806 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H226-H304-H315-H319-H335-H336 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H226-H335 Flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE |
| EINECSNumber | 203-604-4 |
| RTECSNumber | OX6825000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche