missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dual Manufacturing Company Tamis de la série maillée
Description
- des tamis de 10 à 80 mailles en laiton; Tamis de 100 à 200 mailles en bronze au phosphore
- La gaze est filée dans des cadres en laiton pour des surfaces de tamis serrées et non affaissées
- Les cadres résistent à un usage rude et s’assemblent pour l’empilement
- 5 pièces d’identité x 1,5 po. H (12,7 x 3,8 cm)
Order Info
5 pièces d’identité x 1 1/2 po. H (12,7 x 3,8 cm)
Spécifications
Spécifications
| Profondeur (impériale) | 1,5 in |
| Type de produit | Tamis |
| Standard U.S. | No 80 |
| Matériau du cadre | Laitons |
| Matériau de maillage | Laitons |
| Numéro du tamis | 80 |