missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate de mercure, 0,0141 N, 0,00705 M, 1 mL = 0,5 mg Cl-, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 470532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
470532 1 L Bouteille en verre ambrée
470516 500 mL Bouteille en verre ambrée
47051 4 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez pas les produits contenant du mercure à la poubelle. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être réglementés par des lois locales, provinciales ou fédérales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Numéro de catalogue. 470532 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 470532

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez pas les produits contenant du mercure à la poubelle. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être réglementés par des lois locales, provinciales ou fédérales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.

Identifiants chimiques

CAS 7783-34-8 , 7732-18-5 , 7697-37-2
Formule moléculaire H2HgN2O7
Poids moléculaire (g/mol) 342.62
Numéro MDL MFCD00149736
Clé InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
Nom de l’IUPAC Dinitrate hydraté de mercure(2+)
SOURIRES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Mercuric Nitrate
Couleur Incolore
CAS % minimum 0.19, 97.0, 0.34
CAS % maximal 0.2, 100.0, 0.35
Équivalent 1 mL = 0.5 mg Cl
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Notes sur la concentration ou la composition 0,0141Normal, 0,00705Molaire