missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de mercure, 25 g/L dans l’acide acétique glaciaire, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R46250001C1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Emballage:
Bouteille en verre avec revêtement de sécurité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
R46250001C1 1 L Bouteille en verre avec revêtement de sécurité
46251 4 L Bouteille en verre avec revêtement de sécurité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez pas les produits contenant du mercure à la poubelle. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être réglementés par des lois locales, provinciales ou fédérales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Numéro de catalogue. R46250001C1 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R46250001C1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez pas les produits contenant du mercure à la poubelle. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être réglementés par des lois locales, provinciales ou fédérales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.

Identifiants chimiques

CAS 1600-27-7 , 64-19-7
Formule moléculaire C4H6HgO4
Poids moléculaire (g/mol) 318.68
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nom de l’IUPAC Mercure (2+); Diacétate
SOURIRES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Mercuric Acetate
Couleur Incolore
CAS % minimum 96.0, 2.24
CAS % maximal 100.0, 2.33
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre avec revêtement de sécurité
Solvant ou matrice Acide acétique glaciaire
pH <2
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Notes sur la concentration ou la composition 25g/L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats