missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide mercaptosuccinique, 98%

Numéro de catalogue. AAB2330136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2330136 500 g
AAB2330114 25 g
AAB2330122 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2330136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2330136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 70-49-5 | C4H6O4S | 150,148 g/mol

L’acide mercaptosuccinique est utilisé dans la préparation de l’ester diéthylique de l’acide mercaptosuccinique par réaction avec l’éthanol. Il est aussi utilisé comme agent éclaircissant dans le plaquage métallique. De plus, elle sert d’intermédiaire pour la synthèse des inhibiteurs de corrosion, des fumigants du sol, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des agents électrodécomposants.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’acide mercaptosuccinique est utilisé dans la préparation de l’ester diéthylique de l’acide mercaptosuccinique par réaction avec de l’éthanol. Il est aussi utilisé comme agent éclaircissant dans le plaquage métallique. De plus, elle sert d’intermédiaire pour la synthèse des inhibiteurs de corrosion, des fumigants du sol, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des agents électrodécomposants.

Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le benzène.

Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides.

Identifiants chimiques

CAS 70-49-5
Formule moléculaire C4H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.148
Numéro MDL MFCD00004860
Clé InChI NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
Nom de l’IUPAC Acide 2-sulfanylbutanedioïque
SOURIRES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Mercaptosuccinic acid
Point de fusion 150 °C à 155 °C
Quantité 500 g
Beilstein 1099858
Indice de Merck 14,9343
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le benzène.
Poids de formule 150.15
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 200-736-4
RTECSNumber WM8225000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche