missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Menthone, Norme analytique des terpènes, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022699 5 mL
111022698 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 111022699 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 636775ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

CAS 14073-97-3
Densité 0,893 g/ml (à 20 °C (littérature))
Point d’ébullition 207 °C à 210 °C (littérature)
Point d’éclair 74 °C
Formule moléculaire C10H18O
Indice de réfraction n20/D 1,45 (littérature); n20/D 1.451
Formule linéaire C10H18O
Numéro MDL MFCD00001634
Quantité 5 mL
Synonyme (1 R,4 S)-p-Menthan-3-one; (2 S,5 R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Rotation optique [α]20/D -28 ± 2°, Parfait
Pression de vapeur 0,5 mmHg (20 °C)
Poids de formule 154.25
Pourcentage de pureté ≥99% (Somme des énantiomères, GC)
Niveau Norme analytique
Forme physique Sympa
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats