missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Essai d’efflux MDR1
Description
Comprend
- Stérile 5x RPMI-1640 - Une bouteille contenant 200 ml de 5x concentré RPMI-1640 stérile
- BSA stérile à 30% - Une bouteille contenant 35 ml d’albumine sérique bovine à 30% stérile filtrée (BSA) en PBS
- Solution de gentamicine, 1000x - Un flacon contenant 1 ml de gentamicine filtrée stérile de 50 mg/ml
- Solution de DiOC2(3) - Un flacon contenant 50 μl de DiOC2(3) (3,3'-iodure de diéthyloxacarbocyanine) à 1 mg/ml dans DMSO
- Solution de rhodamine 123 - Un flacon contenant 0,5 ml de rhodamine 123 à 1 mg/ml en DMSO
- Solution de vinblastine - Un flacon contenant 150 μl de 22 mM de vinblastine en DMSO
- DMSO - Un flacon contenant 150 μl de DMSO
- Solution de stock de propidium iodure - Un flacon contenant 1 ml d’iodure de propidium à 50 μg/ml dans le PBS
Le kit permet aux chercheurs d’évaluer directement l’activité fonctionnelle des pompes membranaires MDR1, MRP1 et BCRP dans les cellules vivantes dans des conditions physiologiques en mesurant directement la fluorescence relative des populations cellulaires qui extrudent activement les substrats de transport multirésistances fluorescents
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposé à 2 °C à 8 °C à l’arrivée |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | DiOC2(3) et rhodamine 123 |
| Quantité | 100 essais |
| Stabilité | Stable pendant 1 an après réception |