Learn More
BeLLCo Glass Impeller assembly for micro-carrier spinner flasks. Consist of magnet holder, silicone plug, magnet, and ptfe paddle. Impeller size: 500ml Paddle dimensions: 1"" x 3""
Numéro de catalogue. 501945010
Encompass
Impeller assembly for micro-carrier spinner flasks. Consist of magnet holder, silicone plug, magnet, and ptfe paddle. Impeller size: 500ml Paddle dimensions: 1" x 3"
Numéro de catalogue. 501945010 Fournisseur BeLLCo Glass Code fournisseur 196530500
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Impeller assembly for micro-carrier spinner flasks. Consist of magnet holder, silicone plug, magnet, and ptfe paddle. Impeller size: 500ml Paddle dimensions: 1" x 3"