missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Maxima Pompes à vide à palettes rotatives - Résistantes aux explosions
Description
Comprend
Filtre d’échappement, entonnoir de remplissage d’huile, collier de boyau
Caractéristiques :
- Le revêtement sur les composants internes de la pompe protège la pompe des produits chimiques agressifs. Augmente l’intervalle de service.
- Un grand réservoir de pétrole dilue les produits chimiques agressifs. Augmente l’intervalle de service.
- Le système de refroidissement permet à la pompe de faire fonctionner 10 °C plus froide que les pompes à palettes rotatives standard. La température plus basse réduit l’activité chimique dans la pompe, ralentit la consommation d’huile et prolonge les intervalles de service.
- La valve anti-aspiration empêche l’huile d’être aspirée dans l’application en cas de panne de courant.
- Le lest à gaz minimise la condensation des vapeurs dans la pompe
- Le filtre d’échappement, l’entonnoir et le collier de boyau sont inclus dans tous les Fisherbrand Maxima ensembles de pompes. Les versions 115V incluent le câble américain 115V. Les versions 230V incluent Shucko, au Royaume-Uni, et le câble 230V américain.
Warranty
1 an, matériaux et travail
Spécifications
Spécifications
| Max. Vacuum | 2x10-3 torr |
| Motor Type | Palette rotative étanche aux explosions |
| Includes | Filtre d’échappement, entonnoir de remplissage d’huile, collier de boyau |
| Motor Speed | 1750 RPM |
| Electrical Requirements | 115 V, 60 Hz, 1 Ph, XPRF |
| Dimensions (L x W x H) | 24,3 x 8,1 x 11 po. |
| Description | Connexion d’entrée : NW25 ou 3/4 po. Tubulure d’identification |
| Model | M16C |
| Noise Level | 60 dBA |
| Weight (English) | 91.6 lbs |
| Afficher plus de résultats |