missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Matrix™ Tubes à visse de 1,0 mL
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14754550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Mauve
Rouge
Vert
À ajouter
Couleur:
Ambré
Transparent
Emballage:
5 portoirs à loquet de 96 tubes
Vrac, 480 tubes
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur de bouchon Couleur Emballage
14754550 Incolore Transparent Vrac, 480 tubes
14754554 Rouge Transparent Vrac, 480 tubes
14754557 Jaune Transparent Vrac, 480 tubes
14754551 Bleu Transparent Vrac, 480 tubes
14754552 Vert Transparent Vrac, 480 tubes
14754555 Blanc Transparent Vrac, 480 tubes
14754553 Mauve Transparent Vrac, 480 tubes
14754558 Incolore Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754568 Rouge Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754576 Jaune Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754561 Bleu Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754564 Vert Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754570 Blanc Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754566 Mauve Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754578 À ajouter Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754579 À ajouter Ambré 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754559 Rouge Ambré 5 portoirs à loquet de 96 tubes
14754572 Incolore Transparent 5 portoirs à loquet de 96 tubes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Numéro de catalogue. 14754550 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N3740

Conservez les échantillons en sécurité à basse température, y compris l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à couvercle vissé de 1,0 mL qui comportent des bouchons codés par couleur pour simplifier le stockage.

Stockez les échantillons de façon sécuritaire à basse température, y compris l’azote liquide en phase vapeur avec Thermo Scientific™ Matrix™ des tubes à visse de 1,0 mL. Ces tubes sont moulés à partir de résines de qualité médicale et possèdent un code-barres 2D permanent et à fort contraste. Utilisés en combinaison avec Thermo Scientific™ VisionMate™ des lecteurs de codes-barres 2D, des équipements de capsulage manuels et automatisés, ainsi que des options d’étiquetage, les tubes à bouchon à vis 2D répondent à une gamme de besoins de stockage manuel et automatisé à long terme.

Protection fiable des échantillons

  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de qualité médicale classe VI
  • Les bouchons à vis sont munis d’un joint en silicone souple qui s’adapte aux surfaces accouplées pour assurer la préservation de l’échantillon
  • Les supports sont construits en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste pour protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon à vis sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196 °C

Suivi sécurisé

  • Un code-barres 2D unique et permanent est gravé au laser sous chaque tube
  • Le code-barres 2D permet de scanner et décoder les tubes en même temps sans les retirer du rack, et permet d’associer des données à chaque tube
  • Compatible avec notre gamme de VisionMate lecteurs

Format de stockage supérieur

  • Les portoirs à loquet au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes multicanaux manuelles ou les systèmes automatisés de manipulation de liquides
  • Plusieurs options de bouchon / décapsulation sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois

Contrôle de qualité rigoureux

  • Chaque code-barres 2D est scanné pour la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié dans la base de données de tous les codes-barres 2D précédents Thermo Scientific pour s’assurer qu’il n’y a aucun doublon
  • Chaque tube est soumis à un test d’étanchéité afin d’assurer l’intégrité du tube et la sécurité de l’échantillon
  • Tous les tubes sont fournis sans ADN, RNase, DNase, endotoxines et cytotoxines

Spécifications

Couleur Transparent
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Autoclavable (bouchon desserré)
Capacité (métrique) 1.0 mL
Forme du fond Fond en V
Matériau Polypropylène (qualité médicale)
Emballage Vrac, 480 tubes
Code-barres Matrice de données non propriétaire 12x12 avec correction d’erreurs intégrée ECC200
Gamme de produit Matrix
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polypropylène médical de classe VI Virgin avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Capsules incolores
Prêt à l'emploi Stérile et prêt pour PCR
Type de produit Tube à bouchon à vis
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats