missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOTRAX™ Tapis anti-fatigue en marbre Tuff™
Description
- Surface supérieure durable et lisse à motif marbre en vinyle robuste
- Facile à balayer pour nettoyer ou humidifier la vadrouille
- La base en mousse de PVC à cellules fermées dense offre un confort supplémentaire en matière d’amortissement
- Surface lisse et attractive à l’est pour balayer net
- Bords biseautés sur les quatre côtés
- Épaisseur : 0,5 po.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Surface | Sommet à motif de marbre |
| Épaisseur (impériale) | 1/2 po. |
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 3 ft. |
| Dimensions (L x P) | 3 x 12 ft. |
| Largeur (impériale) | 12 ft. |