missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Réactif de Marble, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Liquide |
| Nom ou substance chimique | Marble's Reagent |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 500 mL |
| CAS | 7732-18-5, 7647-01-0, 7758-99-8 |
| Niveau | Laboratoire |