missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Bouche d’égout : ESPACE CONFINÉ POUR ENTRER UNIQUEMENT AVEC PERMIS

Numéro de catalogue. 19107869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
30 x 21 po.
42 x 30,5 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19107869 42 x 30,5 po.
19107865 30 x 21 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19107869 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 47196

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorer la signalisation claire et visible en matière de sécurité en matière de sécurité au travail. Le Brady™ couvercle d’égout en espace confiné est un outil durable, transparent et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Excellentes performances par temps froid
  • La construction en polyester est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
  • Dos adhésif solide pour usage intérieur ou extérieur

Spécifications

Finition Plastifié
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type de support Auto-adhésif
Hauteur (impériale) 30,5 po.
Température max. (impériale) 230 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Largeur (impériale) 42 po.
Forme Octogonal
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 42 x 30,5 po.
Texte affiché ESPACE CONFINÉ POUR ENTRER UNIQUEMENT PAR PERMIS
Type de produit Confined Space Sign
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats