missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Kit de sélection positive CD8 de la souris
Description
Comprend
- MagniSort Biotine anti-souris CD8 : 200 tests, 20 μL/test
- MagniSort Perles de sélection positive B
- Les cellules CD8+ sont liées par des anticorps puis des billes magnétiques
- Lorsqu’elles sont placées dans un champ magnétique, les cellules indésirables peuvent être séparées des cellules CD8+ par décantation
- Après sélection positive, la pureté des cellules sélectionnées peut être vérifiée par coloration avec Anti-Mouse CD8a, clone 53-6.7
Spécifications
Spécifications
| Cell Type | CD8+ |
| Product Type | Kit de sélection positive |
| No. of Tests | 200 tests |
| Quantity | 200 tests |
| Target Species | Souris |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.