missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Trousse d’enrichissement pan-monocyte humain
Description
Comprend
- MagniSort Cocktail d’anticorps d’enrichissement pan-monocyte humain : 200 tests, 20 μL/test
- MagniSort Billes de sélection négatives B
- Les cellules indésirables, y compris les cellules CD16+ NK, sont liées par des anticorps puis par des billes magnétiques
- Lorsqu’ils sont placés dans un champ magnétique, les monocytes restent intacts et sont libres en solution
Le MagniSort™ cocktail d’anticorps d’enrichissement pan-monocytaire humain contient les anticorps suivants :
Anti-Humain CD2 Biotine
Anti-Humain CD3 Biotine
Anti-Humain CD7 Biotine
Anti-Humain CD19 Biotine
Anti-Humain CD20 Biotine
Anti-Humain CD56 Biotine
Anti-Humain CD57 Biotine
Anti-Humain CD123 Biotine
Anti-Humain CD235a Biotine
Spécifications
Spécifications
| Cell Type | Monocytes (pan) |
| Product Type | Trousse d’enrichissement pan-monocyte humain |
| No. of Tests | 200 tests |
| Quantity | 200 tests |
| Target Species | Humain |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.