missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfamate de magnésium hydrate, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Magnesium sulfamate hydrate |
| Quantité | 1 kg |
| SOURIRES | [Mg++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.47 |
| Poids de formule | 216,48 (anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |
| EINECSNumber | 237-398-2 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche