missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnésium, salicylate, tétrahydrate, technicien.

Numéro de catalogue. AA3937936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3937936 500 g
AA3937922 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3937936 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03937936

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 18917-95-8 | C14H18MgO10 | 370,59 g/mol

Il est utilisé pour traiter des douleurs musculaires légères à modérées. Il est aussi utilisé pour traiter les maux de tête, les douleurs dorsales générales et certaines douleurs articulaires comme l’arthrite. On le trouve dans une variété de médicaments en vente libre (OTC) comme anti-inflammatoire, principalement pour soulager les douleurs dorsales.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 18917-95-8
Formule moléculaire C14H18MgO10
Poids moléculaire (g/mol) 370.59
Numéro MDL MFCD01766176,MFCD00045815
Clé InChI NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium salicylate
PubChem CID 131674114
Nom de l’IUPAC magnésium; acide 2-hydroxybenzoïque; 2-oxydobenzoate; hydrate-toi
SOURIRES O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Magnesium salicylate tetrahydrate
Odeur Inodore
Quantité 500 g
Sensibilité Sensible à l’air
Indice de Merck 14,5672
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau et l’alcool
Poids de formule 370,60 (298,60 anhydre)
Niveau Caractéristiques
Forme physique Poudre
EINECSNumber 242-669-3
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche