missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnésium(II) bis(trifluorométhansulfonyl)imide 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M28615G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M28615G 5 g
M28611G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M28615G Fournisseur TCI America Code fournisseur M28615G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 133395-16-1
Formule moléculaire C4F12MgN2O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 584.576
Numéro MDL MFCD14156020
Clé InChI DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis bis trifluoromethylsulfonyl amino magnesium, magnesium bis trifluoromethanesulfonimide, magnesium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, magnesium ii triflimide, magnesium bistrifluoromethanesulfonimide, magnesium bis trifluoromethylsulfonyl imide, magnesium 2+ bis bistriflylimide anion, bis trifluoromethanesulfonyl imide magnesium ii salt
PubChem CID 11851070
Nom de l’IUPAC magnésium; bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide
SOURIRES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Mg+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Magnesium(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN 1759
Poids de formule 584.58
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline