missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes Bluetooth portable M511 avec logiciel de sécurité et d’identification de l’installation ainsi que kit d’accessoires
Description
Travaille plus intelligemment. Agrandissez l’étiquette avec le M511. Imprimez des messages plus gros et plus clairs. Allez de bout en bord. Concevoir et imprimer à la volée, ou sur un PC. En plus, partagez des fichiers, importez des données et connectez jusqu’à 5 utilisateurs simultanément.
- Le kit comprend Brady des logiciels de sécurité des postes de travail et d’identification des installations. Idéal pour les applications plus grandes, imprimez jusqu’à 1,5 po. des étiquettes.
- Moins de gaspillage, on va de bout en bord avec du texte, des graphismes et des codes-barres.
- Autonomie plus longue avec une batterie Li-ION interne, 8+ heures de travail : 1 000 labels sur une seule charge.
- Plus durable, résiste aux chutes de 6 pieds, aux écrasements de 250 livres et au sable et poussière soufflés (MIL-STD-810G); Résistance aux chocs de niveau militaire.
- Impression partout, Bluetooth 5.0 (plage de 65 pieds) : connectez jusqu’à 5 utilisateurs simultanément.
- Utilise un logiciel de création d’étiquettes, l’application Express Labels via Bluetooth sur un téléphone/tablette, un Brady poste de travail sur un PC.
- Ça fait gagner du temps, ça fait économiser de l’espace : possède un découpe-étiquettes automobile et imprime debout ou sur le côté.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimante d’étiquettes portable |
| Couleur | Yellow, Black |
| Type d’écran | Aucun |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Plastique |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 6,4 po. |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Stérilité | Non stériles |