missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indicateur m-Cresol Pourpre, 0,04% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 240016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
240016 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 240016 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 240016

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 62625-31-4 | 404.41 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 62625-31-4 , 7732-18-5

Spécifications

Nom ou substance chimique m-Cresol Purple Indicator
CAS % minimum 98.0, 0.04
CAS % maximal 100.0, 0.04
Concentration 0.04% (w/v)
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Solvant ou matrice Solution aqueuse
Couleur Rouge/Orange
pH 7 à 9
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Pourcentage de pureté 0.04% W/V
Niveau Indicateur
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats