missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LysoLight™ Kits de marquage des anticorps
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. L36008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 x 100 μg
500 μg
3 x 1 mg
Type de produit:
Colorant réactif à l’amine
Trousse de marquage des anticorps
Couleur:
Rouge profond
Vert
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type de produit Couleur
L36008 500 μg Colorant réactif à l’amine Vert
L36001 3 x 100 μg Trousse de marquage des anticorps Rouge profond
L36002 3 x 1 mg Trousse de marquage des anticorps Rouge profond
L36003 3 x 100 μg Colorant réactif à l’amine Rouge profond
L36004 500 μg Colorant réactif à l’amine Rouge profond
L36005 3 x 100 μg Trousse de marquage des anticorps Vert
L36006 3 x 1 mg Trousse de marquage des anticorps Vert
L36007 3 x 100 μg Colorant réactif à l’amine Vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. L36008 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L36008

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les LysoLight kits de marquage des anticorps offrent une méthode efficace pour conjuguer les anticorps avec LysoLight les colorants. Ce procédé permet une détection spécifique et sensible des anticorps internisés dans les lysosomes à l’aide de la microscopie à fluorescence, de la cytométrie en flux ou de plateformes d’imagerie à haut contenu.

LysoLight Les kits de marquage d’anticorps fournissent un outil puissant pour visualiser la localisation lysosomale et la dégradation catabolique des anticorps et des protéines. Ces kits utilisent un fluorophore unique qui n’est actif qu’en cas de clivage enzymatique par l’enzyme spécifique lysosomal, la cathepsine B. En dehors du lysosome, LysoLight les colorants ont peu ou pas de fluorescence de fond observable, et ce n’est qu’en localisant dans l’environnement riche en protéases du lysosome qu’ils LysoLight s’activent et fluorescent vivement en vert vif ou rouge profond.

Le protocole d’étiquetage fourni dans les kits d’étiquetage LysoLight des anticorps implique une procédure simple et rapide, assurant un minimum de temps d’intervention pratique et des résultats fiables. Les kits comprennent tous les réactifs nécessaires, y compris le LysoLight colorant, les tampons et les colonnes de purification, pour faciliter le processus de marquage des anticorps. Le LysoLight colorant réactif contenu dans ces kits réagit facilement avec les résidus de lysine dans les anticorps ou les protéines pour produire un capteur fluorogénique attaché de façon covalente. Les colonnes de spin incluses dans les kits servent à purifier l’anticorps marqué de l’excès de colorant, avec des rendements de 70 –à 95%. Les kits contiennent suffisamment de réactifs pour trois réactions de marquage de 100 μg ou 1 mg d’anticorps. Le guide d’utilisation décrit un protocole général pour utiliser la forme réactive à l’amine du LysoLight colorant afin de marquer soit 100 μg, soit 1 mg d’IgG.

Spécifications

Couleur Vert
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Marqueur des anticorps et des protéines
À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux, Microscope à fluorescence, Instrument d’analyse de contenu élevé
Type de produit Colorant réactif à l’amine
Gamme de produit LysoLight
Quantité 500 μg
Solubilité DMSO (Diméthylsulfoxyde)
Excitation/Émission 488/525 nm

Usage exclusivement réservé à la recherche.