missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LysoLight™ Kits de marquage des anticorps

Description
LysoLight Les kits de marquage d’anticorps fournissent un outil puissant pour visualiser la localisation lysosomale et la dégradation catabolique des anticorps et des protéines. Ces kits utilisent un fluorophore unique qui n’est actif qu’en cas de clivage enzymatique par l’enzyme spécifique lysosomal, la cathepsine B. En dehors du lysosome, LysoLight les colorants ont peu ou pas de fluorescence de fond observable, et ce n’est qu’en localisant dans l’environnement riche en protéases du lysosome qu’ils LysoLight s’activent et fluorescent vivement en vert vif ou rouge profond.
Le protocole d’étiquetage fourni dans les kits d’étiquetage LysoLight des anticorps implique une procédure simple et rapide, assurant un minimum de temps d’intervention pratique et des résultats fiables. Les kits comprennent tous les réactifs nécessaires, y compris le LysoLight colorant, les tampons et les colonnes de purification, pour faciliter le processus de marquage des anticorps. Le LysoLight colorant réactif contenu dans ces kits réagit facilement avec les résidus de lysine dans les anticorps ou les protéines pour produire un capteur fluorogénique attaché de façon covalente. Les colonnes de spin incluses dans les kits servent à purifier l’anticorps marqué de l’excès de colorant, avec des rendements de 70 –à 95%. Les kits contiennent suffisamment de réactifs pour trois réactions de marquage de 100 μg ou 1 mg d’anticorps. Le guide d’utilisation décrit un protocole général pour utiliser la forme réactive à l’amine du LysoLight colorant afin de marquer soit 100 μg, soit 1 mg d’IgG.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Rouge profond |
| Aperçu général | LysoLight™ Colorant réactif à l’amine rouge profond |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Marqueur des anticorps et des protéines |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux, Microscope à fluorescence, Instrument d’analyse de contenu élevé |
| Type de produit | Colorant réactif à l’amine |
| Gamme de produit | LysoLight |
| Quantité | 500 μg |
| Solubilité | DMSO (Diméthylsulfoxyde) |
| Excitation/Émission | 650/668 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche.